Learn More
Invitrogen™ T-REx™ Complete Kit, with pcDNA™4/TO© Vector
Descripción
Includes
20 μg of pcDNA4/TO o 20 μg cada uno de pcDNA4/TO/myc-His A, B y C; un vector de control positivo, pcDNA;6/TR, y primers de secuenciación directa e inversa más 1 g Zeocin (100 mg/ml), 50 mg de blasticidina y 5 g de tetraciclina. Todos los vectores son superenrollados y se suministran liofilizados.
- Utiliza el promotor de CMV completo y añade elementos de control al operón de resistencia bacteriana a la tetraciclina para reprimir eficazmente y volver a reprimir la transcripción de una de las secuencias promotoras de mamíferos más fuertes que se conocen
- Activación específica: utiliza un mecanismo represor que bloquea la transcripción del potente promotor de CMV en ausencia de la tetraciclina
- Debido a que los elementos no utilizan transactivadores virales, puede lograr una expresión de alto nivel a partir de un promotor de CMV completo sin la activación secundaria y no específica de los genes anfitriones
- Los elementos de control transcripcional T-REx se suministran a través de dos secuencias de operador de tetraciclina (TetO2) insertadas entre la caja TATA del promotor de CMV y el sitio de inicio transcripcional
- La secuencia de TetO2 en sí no tiene efecto en la expresión
- Cuando la proteína represora de tetraciclina (TR) está presente, se une eficazmente a los sitios de TetO2 y bloquea el inicio de la transcripción
- La tetraciclina añadida al medio de cultivo se une a la proteína TR y cambia su conformación; este cambio hace que la proteína TR libere los sitios de TetO2, lo que reduce la transcripción del promotor de CMV
- El resultado es una expresión de alto nivel del gen de interés
- Los niveles de expresión se pueden modular en función de la concentración de tetraciclina y pueden inducirse a niveles que se logran con vectores de expresión CMV constitutiva
- T-REx es un potente sistema de expresión de mamíferos inducible que permite regular la expresión de un potenciador-promotor del citomegalovirus (CMV) humano completo
- Secuencia completa del potenciador-promotor de CMV que contiene dos copias de la secuencia de operador de tetraciclina TetO2 para una expresión regulada de alto nivel
- Zeocin o gen de resistencia a la higromicina para la selección eficaz de líneas celulares de mamíferos estables
- Sitio de clonación múltiple de gran tamaño para simplificar la clonación
- Además, pcDNA™4/TO/myc-His ofrece un epítopo c-myc para una detección rápida de proteínas recombinantes con un anticuerpo anti-myc y una secuencia de polihistidina (6xHis) para una purificación sencilla de la proteína recombinante con resina quelante de níquel y una detección con el anticuerpo anti-His (C-terminal)
- Vector regulador, pcDNA™6/TR, proporcionado para la expresión de alto nivel de la proteína represora de tetraciclina (TR)
- Expresa el gen de resistencia a la blasticidina para una selección rápida de líneas celulares de mamíferos que expresan la proteína TR de forma estable
Expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión regulada
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Agente inductor | Tetraciclina |
| Promotor | CMV/TO |
| Tipo de producto | Kit de clonación completa T-Rex con vector |
| Agente de selección (eucariótico) | Zeocin™, blasticidina |
| Contenido y almacenamiento | El kit básico de T-REx™ incluye 20 µg de pcDNA™4/TO, un vector de control positivo, pcDNA™6/TR, y primers de secuenciación directa e inversa. El kit completo de T-REx™ incluye el kit básico más 1 g de Zeocin™ (100 mg/ml), 50 mg de blasticidina y 5 g de tetraciclina. Todos los vectores son superenrollados y se proporcionan liofilizados. Almacenar todos los componentes a -20 °C. El Zeocin™ y la tetraciclina deben protegerse de la exposición a la luz. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 1 kit |
| Mostrar más |