Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain Starter Kit
Descripción
La tinción SYBR Safe es menos mutagénica que el bromuro de etidio y proporciona una mejor sensibilidad de detección que este. Se suministra como una solución premezclada que puede usarse como una solución de bromuro de etidio, ya sea en el gel durante el proceso de electroforesis o como tinción posterior al proceso. Cuando se une a los ácidos nucleicos, la tinción SYBR Safe verde fluorescente tiene una excitación de fluorescencia máxima a ∽280 y ∽502 nm, y una emisión máxima a ∽530 nm. La tinción de gel de ADN SYBR Safe también está disponible en 1 l (S-33100) o en 4 l (S-33101) de solución lista para su uso.
- Menos peligroso
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Ubicación de detección | Detección en gel |
| Método de detección | Fluorescente |
| Etiqueta o tinte | SYBR Safe |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Molécula diana | ADN |
| Tipo de producto | Kit de inicio de tinción para geles de ADN |