Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11560676
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
4 l
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
11560676 4 l 4 litros
10063352 1 l 1 litro
2 options
Código de producto. 11560676
Marca: Invitrogen™ S33112
Desarrollada específicamente para reducir la mutagenicidad y ser menos peligrosa. La tinción de gel de ADN Invitrogen™ SYBR™ Safe en 1X TAE es más segura y más sensible que el bromuro de etidio para la tinción de ADN en geles de agarosa o acrilamida. La solución premezclada está disponible en unidades de 1 l y 4 l.
La tinción SYBR Safe™ no solo es menos mutagénica que el bromuro de etidio, sino que su sensibilidad de detección también es mejor. La tinción SYBR Safe™ se presenta como una solución premezclada que puede usarse como una solución de bromuro de etidio, ya sea en el gel durante el proceso de electroforesis o como tinción posterior al proceso. Cuando se une a los ácidos nucleicos, la tinción SYBR Safe™ verde fluorescente tiene una excitación de fluorescencia máxima a ∼280 y ∼502 nm y una emisión máxima a ∼530 nm.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Se suministra como una solución lista para su uso en 1X TAE
Almacenar a temperatura ambiente en el recipiente original.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescencia
Etiqueta o tinte SYBR Safe
Características ecológicas Menos peligroso
Cantidad 4 l
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana ADN
Tipo de producto Tinción para geles de ADN