Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Nucleic Acid Gel Stain Starter Kit
Descripción
Includes
El kit contiene: 50μl de tinción de gel de ácido nucleico SYBR Green I (S-7567), 50μl de tinción de gel de ARN SYBR Green II (S-7568) y un filtro de fotografía de tinción de gel SYBR Green/Gold (S-7569).
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Especificaciones
Especificaciones
| Ubicación de detección | Detección en gel |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Etiqueta o tinte | SYBR Green II, SYBR Green I |
| Cantidad | 1 Kit |
| Molécula diana | ARN, ADN |
| Tipo de producto | Kit de inicio de tinción para geles de ácidos nucleicos |