Learn More
Invitrogen™ Agar Select™, polvo
Código de producto. p-4918435
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2,5 kg
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
500 g
11508926 500 g 500 g
11518926 2,5 kg 2.50 Kg
2 options
Código de producto. 11508926
Marca: Invitrogen™ 30391023
Esterilizable en autoclave
  • Agente utilizado para fabricar medios microbiológicos sólidos
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente
Formato Frasco
Tipo de medios Otros medios microbiológicos
Método de preparación Autoclave
Tipo de producto Medios de cultivo deshidratados
Clase de organismo diana E. coli, Fungi
Cantidad 500 g
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Especie Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae