Learn More
Invitrogen™ S1 Nuclease
Descripción
Includes
La nucleasa S1 se suministra con un vial de tampón de nucleasa S1 10X [300 mM de acetato de sodio (pH 4,6), 10 mM de acetato de zinc, 50 % (v/v) de glicerol], vial de tampón de dilución, vial de 3 M de NaCl.
Hidroliza regiones monocatenarias en ADN bicatenario, como bucles y brechas.
- La nucleasa S1 es estable a 65 °C.
- Aplicaciones: Técnicas de mapeo de nucleasas, Eliminación de regiones monocatenarias de ADN bicatenario, secuenciación ordenada por Exo III
- Fuente: Aislado de Aspergillus oryzae.
- Pruebas de rendimiento y calidad: Ensayos de desoxirribonucleasa y fosfatasa específicas bicatenarias
- Definición de la unidad: Una unidad hidroliza 1 μg de ADN desnaturalizado en un material soluble en ácidos en 1 min a 37 °C.
- Condiciones de reacción de la unidad: 30 mM de acetato de sodio (pH 4,6), 50 mM de NaCl, 1 mM de acetato de zinc, 0,5 mg/ml de ADN desnaturalizado por calor, 5 % (v/v) de glicerol y enzima en 0,5 ml durante 10 min a 37 °C
Clonación, Purificación y análisis de ADN y ARN, Ensayos de protección contra nucleasas, Blotting y electroforesis en gel de ácido nucleico, Clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condición de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | La nucleasa S1 se suministra con un vial de tampón de nucleasa S1 10X [300 mM de acetato de sodio (pH 4,6), 10 mM de acetato de zinc, 50 % (v/v) de glicerol], vial de tampón de dilución, vial de 3 M de NaCl. Almacenar a -20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Cantidad | 20.000 U |
| Tipo de producto | Nucleasa |