Learn More
Invitrogen™ S.N.A.P.™ Plasmid DNA MidiPrep Kit
Descripción
Includes
S.N.A.P. Columnas de filtrado MidiPrep, S.N.A.P. Columnas de unión de ADN MidiPrep, tampón de lisis, tampón de unión, tampón de lavado, lavado final 4X, tampón de resuspensión, sal de precipitación y ARNasa A
El kit S.N.A.P.™ MidiPrep es un kit de purificación de ADN plasmídico de tamaño medio diseñado para la purificación rápida y sencilla de ADN plasmídico puro a partir de un cultivo nocturno de 10 a 100 ml (figura 1). El kit S.N.A.P. MidiPrep requiere tan solo 40 minutos.
- Lise las células y filtre los desechos con la columna de filtrado S.N.A.P.
- Aplique flujo a través de la S.N.A.P.™ Columna de unión al ADN
- Lave la columna
- Eluya ADN plasmídico puro superenrollado en agua o tampón de TE
Análisis y purificación de ARN y ADN, extracción de ADN, Midiprep, purificación de ADN plasmídico
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacene las columnas de filtrado S.N.A.P.™ MidiPrep, las columnas de unión de ADN S.N.A.P.™ Columnas de unión al ADN MidiPrep, tampón de lisis, tampón de unión, tampón de lavado y lavado final 4X a temperatura ambiente. Almacene el tampón de resuspensión, la sal de precipitación y la ARNasa A a +4 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación |
| Báscula | Midi |
| Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
| Tipo de producto final | ADN plasmídico |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación, clonación, transformación, transfección, transcripción in vitro |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Escala preparativa | 100-200 µg (escala media) de ADN plasmídico |
| Línea de productos | S.N.A.P. |
| Mostrar más |