Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease Inhibitor, Cloned
Descripción
Includes
El inhibidor de la ribonucleasa clonado se suministra en 10 000 unidades/ml en 20 mm de HEPES-KOH (pH 7,6), 50 mm de KCl, 8 mm de DTT y 50 % (v/v) de glicerol.
El inhibidor de la ribonucleasa clonado es un potente inhibidor no competitivo de las ribonucleasas pancreáticas neutras.
Aplicaciones: Sistemas de translación sin células. Transcripción inversa de ARNm.
Fuente: Recombinante, purificado a partir de E. coli.
Pruebas de rendimiento y calidad: No se observa actividad contaminante detectable en ensayos de nicking de ADN, ribonucleasa y proteasa.
Definición de unidad: Una unidad inhibe 5 ng de ARNasa A en un 50 % mediante el uso de citidina 2', 3' monofosfato cíclico (cCMP) como sustrato.
PCR y PCR en tiempo real, transcripción inversa
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 50 mM |
| Contenido y almacenamiento | El inhibidor de la ribonucleasa clonado se suministra en 10 000 unidades/ml en 20 mm de HEPES-KOH (pH 7,6), 50 mm de KCl, 8 mm de DTT y 50 % (v/v) de glicerol. Almacenar a -20 °C. |
| Cantidad | 1000 U |
| Condiciones de envío | Hielo seco |