Learn More
Invitrogen™ Ribonuclease H
Código de producto. p-4918181
Change view
Click to view available options
Cantidad:
120 U
30 U
Tamaño de la unidad:
120 unidades
cada uno
10368002 30 U cada uno
10378002 120 U 120 unidades
2 options
Código de producto. 10368002
Marca: Invitrogen™ 18021014
Includes
Ribonucleasa H que contiene 30 unidades a una concentración de 2 U/μl
Degrada específicamente la cadena de ARN del híbrido ARN-ADN para producir oligorribonucleótidos terminados en 5'-fosfato y ADN monocatenario
  • Fuente: Purificada a partir de E. coli que expresa el gen de la ARNasa H de E. coli en un plásmido
  • Pruebas de rendimiento y calidad: Ribonucleasa, endoexonucleasa inespecífica, endodesoxirribonucleasa 3' y 5'
  • Definición de la unidad: Una unidad hidroliza 1 nmol de ARN en poli(A)poli(dT) marcado como 3H en material soluble en ácido en 20 minutos a 37 °C.
  • Condiciones de reacción de la unidad: 20 mM de Tris-HCl (pH 7,5), 0,1 M de KCl, 10 mM de MgCl2, 0,1 mM de DTT, 5 % (peso/volumen) de sacarosa, 0,5 nmol de poli(A)poli(dT) marcado como 3H y enzima en 50 μl durante 20 min a 37 °C.
Eliminación del ARNm durante la síntesis de la segunda cadena de ADNc; eliminación de secuencias de poli(A) de ARNm en presencia de oligo(dT); escisión de ARN dirigida por oligodeoxirribonucleótido; PCR y PCR en tiempo real; transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2 U/μl
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Enzima ARNasa
Cantidad 30 U
Tipo de producto Ribonuclease H