Learn More
Invitrogen™ Rhinohide™ Polyacrylamide Gel Strengthener Concentrate
Descripción
- Mejora la tecnología clásica de gel de poliacrilamida, sin efectos secundarios adversos
- Recomendado para geles de bajo porcentaje, geles de gran formato y geles sujetos a múltiples pasos de tinción y manipulación
- Disponible en un kit (n.º de cat. R-33410), que incluye una mezcla de acrilamida/bis-acrilamida (relación 37,5:1)
Fundición de geles, electroforesis en gel de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Cantidad | 200 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Rhinohide |
| Tipo de producto | Concentrado de gel potenciador de poliacrilamida |