Learn More
Invitrogen™ Kit de purificación de PCR PureLink™
Código de producto. p-4926493
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10751164 50 preparaciones cada uno
10404412 250 preparaciones cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751164 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K310001
Se elimina la necesidad de una tediosa purificación de gel
The PureLink PCR Purification Kit provides a more convenient, rapid, and high-yielding purification process compared to other companies' kits. After PCR amplification, purification of the PCR amplicons is required for many common downstream applications, including enzyme digestion, ligation, sequencing, and labeling experiments, to prevent enzymes (polymerase, restriction enzyme) and reaction components (dNTPs, primers, buffers, salts) from carrying over, contaminating, and negatively influencing the downstream experiments.
  • Proporciona dos opciones de tampón de unión para los fragmentos > 100 bp o > 300 bp
  • Puede realizarse en formato de una sola columna o de placa de 96 pocillos
  • Tarda menos de 10 min
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, limpieza de productos de PCR
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento For better long-term performance, it is recommended to store the purification columns at 2°C to 8°C.
Formato Kit
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit de purificación de PCR
Cantidad 50 preparaciones
Tiempo de actividad 10 min
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN de reacciones enzimáticas (p. ej PCR)
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación (NGS), Clonación
Tecnología de aislamiento Columna de centrifugación de sílice
Tipo de muestra Producto de PCR
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • PURELINK PCR PURIFICATION KIT
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride