Learn More
Invitrogen™ PureLink™ PCR Micro Kit
Descripción
Includes
Columns, binding and wash buffers, recovery tubes, and the manual
Los microkits de PCR PureLink™ son ideales para purificar y concentrar ADN de reacciones de PCR o digestión de restricción de bajo rendimiento. Estos fragmentos y amplicones de ADN altamente purificados proporcionan unos resultados excelentes en aplicaciones posteriores, como en la secuenciación de ADN, la digestión de restricción, la clonación, el PCR y el etiquetado. Los microkits de PCR PureLink™ proporcionan un método sencillo y rápido para purificar y concentrar fragmentos de ADN de un tamaño de entre 100 bp y 12 Kb. El exclusivo diseño de microboquilla permite una recuperación de hasta el 95 % de los fragmentos de ADN con un volumen de elución de tan solo 5 μl. Con un coeficiente de variación inferior al 10 % en el volumen de elución, puede estar seguro de que no se transporta etanol de los pasos del lavado, lo que le ofrece una mejor oportunidad de éxito en aplicaciones posteriores. La eliminación de cebadores, dNTP, enzimas y sales supera el 98,5 %. Este kit también puede eliminar eficazmente los nucleótidos con etiqueta de colorante no incorporados de una reacción de etiquetado de ADNc.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit incluye columnas, tampones de unión y lavado, tubos de recuperación y el manual. Almacenar a temperatura ambiente. |
| Formato | Columna de centrifugación |
| Volumen de elución máx | 20 µL |
| Volumen de elución mín | 5 µl |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | PureLink |
| Tipo de producto | Microkit de PCR |
| Cantidad | 250 preparaciones |
| Tiempo de actividad | 10 min |
| Intervalo de separación | De 100 bp a 12 kb |
| Mostrar más |