Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Pro Quick96 Plasmid Purification Kit
Combina la química avanzada de extracción de placas de sílice con un diseño optimizado de placas de 96 pocillos para el procesamiento manual o automatizado de ADN plasmídico de E. coli en tan solo 45 minutos
Marca: Invitrogen™ K211004A
Detalles adicionales : Peso : 3.72000kg
Descripción
- Obtenga siempre un rendimiento alto de ADN plasmídico de alta pureza
- Experimente la facilidad de uso y el mejor rendimiento gracias a la mejora en diseño y protocolo de la placa
- Aumente la flexibilidad de procesamiento con protocolos para centrífuga, colector de vacío o plataformas automatizadas
Funcionamiento
El kit plasmídico PureLink™ Pro Quick96 utiliza dos placas de 96 pocillos, una placa de filtración (junta tórica transparente) y una placa de unión (junta tórica roja) para purificar el ADN plasmídico. Las células bacterianas se someten a la lisis alcalina y se sedimentan mediante la centrifugación. El lisado bacteriano se aplica entonces a la placa de filtración Quick96 para la limpieza y recogida en la placa de unión Quick96, donde el ADN plasmídico se une a la membrana de sílice. Después de los pasos de lavado para eliminar contaminantes, el ADN purificado se eluye y, seguidamente, estará listo para usarse en aplicaciones posteriores. El procedimiento completo se puede realizar en 45 minutos.
Diseño mejorado de la placa
El kit plasmídico PureLink™ Pro Quick96 proporciona placas con semifaldón optimizadas de 96 pocillos para un rendimiento y unos resultados mejorados. La placa de filtración Quick96 está diseñada para realizar una limpieza rápida y eficaz de los lisados bacterianos. La placa de unión Quick96 ofrece una mayor capacidad de unión de hasta 20 μg de ADN plasmídico. Además, las boquillas de la placa con cuello anular evitan la contaminación cruzada de las muestras y mejoran el secado de la membrana de sílice para evitar el arrastre de etanol. Asimismo, el procesamiento de muestras se puede realizar manualmente con un colector de vacío de sobremesa, mediante la centrifugación o con una plataforma de manipulación automatizada de líquidos. El diseño de la placa con semifaldón es compatible con la mayoría de los colectores de vacío en las estaciones de trabajo robóticas.
Mayor rendimiento y pureza
El kit plasmídico PureLink™ Pro Quick96 permite una purificación rápida y reproducible de hasta 20 μg de ADN plasmídico de cepas de E. coli cultivadas en hasta 5 ml LB, 3 ml 2xYT o 3 ml TB. En una plataforma automatizada que utiliza 1,5 ml de cultivo de E. coli cultivado durante la noche en un bloque de pocillo cuadrado, los rendimientos típicos son de 5 a 15 μg de ADN plasmídico, con un promedio de 9,4 μg. El ADN plasmídico resultante se superenrolla sin ADN genómico o ARN detectable. El kit plasmídico PureLink™ Pro Quick96 proporciona un mayor rendimiento de ADN plasmídico de alta calidad para usar en aplicaciones posteriores comunes, como la secuenciación automatizada, la PCR, la digestión de enzimas de restricción y la clonación.
No compatible con alto rendimiento (manual), compatible con alto rendimiento
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
El kit de plásmidos Quick96 PureLink™ Pro incluye tampón de resuspensión Quick96 PureLink™ Pro, tampón de lisis, tampón de neutralización, RNasa A, tampones de lavado, tampón de elución, bloques de pocillos cuadrados, placas de filtración Quick96, placas de unión Quick96, placas de lavado, placas de elución y un manual. Conserve todos los componentes a temperatura ambiente. Almacene el tampón de resuspensión tras añadir el RNasa A a +4 °C. Se garantiza la estabilidad durante un año si se almacena correctamente. | |
Placa de sílice | |
50 µl (centrífuga), 100 µl (vacío), 150 µl | |
Biomek™ FX, sistemas de manipulación de líquidos robóticos, colector de vacío, Eppendorf epMotion, centrífuga, TECAN Freedom Evo, TECAN Genesis | |
Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual) | |
PureLink™ | |
1 kit | |
Temperatura ambiente | |
ADN plasmídico | |
45 min |
Placa de 96 pocillos | |
Cultivo bacteriano | |
ADN plasmídico | |
Secuenciación de última generación, secuenciación, PCR, clonación | |
<100 µ g de ADN plasmídico (pequeña escala) | |
Kit de purificación de plásmidos | |
Grado de biología molecular | |
1,2-1,5 ml de lisado⁄pocillo | |
PureLink™ | |
15 µg |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.