Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Genomic Wash Buffer I
Descripción
Includes
Columnas de centrifugación genómica PureLink, tubos de recogida, tampón de digestión, tampón de lisis/unión, tampones de lavado, tampón de elución, proteinasa K, ARNasa A y el manual. El kit de ADN genómico PureLink 96 incluye placas de unión genómica PureLink, placas de lavado, placas de pocillos profundos, cinta adhesiva, tampón de digestión, tampón de lisis/unión, tampones de lavado, tampón de elución, proteinasa K, ARNasa A y el manual.
El minikit de ADN genómico PreLink y el kit de ADN genómico PureLink 96 permiten extracciones de ADN de alta pureza y alto rendimiento de una amplia variedad de tipos de muestras, como sangre, tejidos, células, bacterias, hisopos y manchas de sangre, en un formato de placa de 96 pocillos de semifaldón o columna de centrifugación de sílice.
- Obtenga mayores rendimientos de DNA genómico y pureza: membrana de columna de centrifugación optimizada y formulaciones de tampón
- Ahorre tiempo y dinero: utilícelo con una gran variedad de tamaños de muestra (por ejemplo entre 100 µl y 1 ml de sangre); la versión de 96 pocillos no requiere equipo especial
- Aumente la flexibilidad: un kit funciona con una variedad de tipos de muestras
- El protocolo del minikit de DNA genómico PureLink mejora los ya de por sí sencillos y conocidos métodos de columna de centrifugación que se emplean actualmente.
- Las columnas presentan una nueva configuración para unirse al ADN y liberarlo de forma más eficiente.
- Las muestras se lisan en un tampón optimizado formulado para mejorar la actividad de la proteinasa K y eliminar la contaminación proteica.
- Los potentes tampones de lavado eliminan todos los restos de proteína y sal
- El ADN se eluye en un tampón bajo en sal para permitir la estabilización del pH del ADN almacenado
Para obtener un mayor rendimiento, utilice el kit de ADN genómico PureLink 96
- En esta versión de 96 pocillos, el procesamiento de muestras se realiza con un colector de vacío o centrifugación a solo 2 250 g, lo que le permite una mayor flexibilidad en la elección de la centrífuga
- El diseño de la placa con semifaldón es compatible con la mayoría de los colectores de vacío en estaciones de trabajo robóticas
- Con los kits de ADN genómico PureLink, obtendrá mayores rendimientos de ADNg de mayor pureza (determinado por mediciones A260/A280) con todos los tipos de muestras, desde bacterias hasta tejidos, sangre o células
- El kit de ADN genómico PureLink 96 supera a los productos de la competencia tanto en producción de ADN como en pureza para múltiples tipos de muestras, incluida la sangre
- Las relaciones A260/A280 y A260/A230 de PureLink gDNA son más altas que las obtenidas con otros kits, lo que indica que no hay contaminación cruzada de proteína o guanidina utilizando los tampones de lisis y lavado PureLink mejorados
Purificación automatizada de ADN genómico, purificación automatizada de ácidos nucleicos, análisis y purificación de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADN genómico de tejidos y células animales, ADN genómico de bacterias, ADN genómico de sangre (escala media, 100 µl-1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón de lavado |
| Tipo de columna | Columna de centrifugación |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Formato | Kit |
| Tipo de muestra | Bacteria, Sangre, Punto de sangre, Células, Hisopo, tejido |
| Línea de productos | PureLink |
| Tipo de producto | Tampón de lavado genómico I |
| Cantidad | 100 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |