Learn More
Invitrogen™ Minikit de ADN genómico PureLink™
Código de producto. 10593245
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 preparaciones
250 preparaciones
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
cada uno
10593245 10 preparaciones cada uno
10053293 50 preparaciones cada uno
10458843 250 preparaciones cada uno
3 options
Código de producto. 10593245
Marca: Invitrogen™ K182000
Edge
Ausencia de contaminación detectable debida al arrastre de proteínas o guanidina
El minikit de ADN genómico PureLink proporciona extracciones de DNA genómico (ADNg) de alto rendimiento y gran pureza a partir de una gran variedad de tipos de muestras. Use este kit único para la purificación de ADN genómico a partir de sangre, tejidos, células, bacterias, hisopos y manchas de sangre, con un conocido formato de columnas de centrifugado para microcentrífugas con base de sílice.
  • Flexibilidad del kit: un solo kit funciona con varios tipos y tamaños de muestras
  • ADNg extraordinariamente limpio: mínima contaminación del producto de ADN, lo que garantiza el éxito de las aplicaciones posteriores
  • Diseño mejorado: optimización del diseño de la columna de centrifugado y de la formulación del tampón para un mayor rendimiento y pureza
  • Múltiples fuentes de muestras, un solo kit: componentes y protocolos optimizados
  • El minikit de DNA genómico PureLink incluye los componentes y los protocolos que mejoran los ya de por sí sencillos y conocidos métodos de columna de centrifugación que se emplean actualmente.
  • Las columnas presentan una nueva configuración para unirse al ADN y liberarlo de forma más eficiente.
  • Cada origen de muestra utiliza un procedimiento de lisis especializado y un tampón de lisis optimizado formulado para mejorar la actividad de la proteinasa K y eliminar la contaminación proteica.
  • Un tampón salino caotrópico promueve la unión estable de ADN a la resina de la columna, mientras que los potentes tampones de lavado eliminan todos los restos de proteínas y sal.
  • El ADN se eluye en un tampón bajo en sal para permitir la estabilización del pH del ADN almacenado.
Mayor rendimiento y pureza
  • Se espera un alto rendimiento de ADNg de alta pureza (determinado mediante las mediciones de A260/A280), independientemente del tipo de muestra, desde bacterias hasta tejidos, sangre o células cultivadas
  • Los tampones de lisis y lavado PureLink mejorados ayudan a proporcionar constantemente muestras de ADNg purificado con índices de lectura de absorbancia de ∽ 1,9 para A260/A280 y A260/A230
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, secuenciación epigenética, purificación de ADN genómico, análisis de metilación por secuenciación, secuenciación de última generación SOLiD™, purificación de muestras de secuenciación de última generación SOLiD™, preparación de muestras y bibliotecas para la secuenciación de última generación SOLiD™, secuenciación, ADNg a partir de células y tejidos animales, ADNg a partir de bacterias, ADNg a partir de sangre (tamaño medio, 100 μl-1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 2,0 ml de tampón de lisis/unión genómica PureLink™
• 1,8 ml de tampón de digestión genómica PureLink™
• 2,0 ml de tampón de lavado genómico PureLink™ 1
• 1,5 ml de tampón de lavado genómico PureLink™ 2
• 2,0 ml de tampón de elución genómica PureLink™
• 0,4 ml de RNasa A (20 mg/ml)
• 0,2 ml de proteinasa K (20 mg/ml)
• 10 columnas de centrifugación PureLink™ con tubos de recogida
• 20 tubos de recogida PureLink™ (2,0 ml)
Almacene todos los componentes a temperatura ambiente.
Isolation Technology Columna de centrifugación de sílice
Báscula Mini
Tipo de muestra Bacteria, Sangre, Células, tejido
Para utilizar con (aplicación) Genotipado, PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), Southern Blotting, secuenciación, PCR
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Escala preparativa Muestras de sangre de 100 µl a 1 ml (tamaño medio)
Línea de productos PureLink
Tipo de producto Kit mini de ADN genómico
Cantidad 10 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Genomic DNA Mini Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Guanidine hydrochloride