Learn More
Invitrogen™ Proteinasa K, recombinante
Código de producto. 10124532
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
10124532 1 g 1 g
11578916 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 10124532
Marca: Invitrogen™ 25530031
Permanece activo en diversas condiciones
La proteinasa K del hongo Engyodontium album es una proteasa serina inespecífica que es útil para la digestión de proteínas en general.
  • En un amplio intervalo de pH: actividad óptima entre 6,5 y 9,5
  • Bajo condiciones de desnaturalización: p. ej., en presencia de urea o SDS
  • En presencia de agentes de quelato metálico – p. ej., EDTA
  • En temperaturas comparativamente altas: la temperatura de digestión óptima es de 65°C
  • Filtro de proteínas: P
Aplicaciones
Extracción de endonucleasas endógenas durante la preparación de ADN y ARN; preparación de secciones de tejido para hibridación in situ.
Pruebas de rendimiento y calidad
Ensayos de exodesoxirribonucleasa y endodesoxirribonucleasa; forma líquida probada para comprobar la ausencia de actividad de ARNasa.
Definición de la unidad
Una unidad de Manson se describe como la cantidad de enzima que libera 1µmol de aminoácido Folin positivo en un minuto a 37 °C usando hemoglobina como sustrato.
Chip-con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, reactivos y accesorios generales de purificación de ARN, reactivos y accesorios generales de purificación de ADNg, purificación de ADN genómico, extracción de ARN, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, aislamiento de ARN total
Información de órdenes
Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración >40 U/mg
Contenido y almacenamiento Un tubo de proteinasa K
Almacenar en el refrigerador (2 – 8 °C).
Condiciones de envío Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
Cantidad 1 g
Tipo de producto Proteinase K
Formulario Polvo