Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo de IL-6 humana ProQuantum
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15926715
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15926715 5 x 96 pruebas paquete de 5
15884442 96 pruebas cada uno
2 options
Código de producto. 15926715
Marca: Invitrogen™ A355735
ELISA
La interleucina 6 (IL-6) es una proteína de 26 kD multifuncional que se descubrió originalmente en el medio de células fibroblastoides estimuladas por ARN. La IL-6 parece estar directamente involucrada en las respuestas que ocurren después de la infección y lesión celular, y puede resultar importante como IL-1 y TNF-a en la regulación de la respuesta de fase aguda. Se ha descrito que la IL-6 se produce por fibroblastos, linfocitos T activados, monocitos o macrófagos activados y células endoteliales. La IL-6 actúa sobre una variedad de células, incluyendo células progenitoras mieloides, células T, células B y hepatocitos. Además, la IL-6 parece interactuar con la IL-2 en la proliferación de linfocitos T. IL-6 potencia el efecto proliferativo de IL-3 sobre los progenitores hematopoyéticos multipotenciales. IL-6 juega un papel importante en la diferenciación de las células B a las células plasmáticas, y es un potente factor de crecimiento para el plasmacitoma y el mieloma. IL-6 es un complemento de cultivo muy útil para la generación de un elevado número de hibridomas productores de anticuerpos. Producida principalmente en sitios de inflamación aguda y crónica, la IL-6 se secreta en el suero e induce una respuesta inflamatoria transcripcional a través del receptor de interleucina 6, alfa. El funcionamiento de IL-6 está implicado en una amplia variedad de estados de enfermedad asociados a la inflamación, incluidas la diabetes mellitus y la artritis reumatoide juvenil sistémica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso P05231
Intervalo del ensayo De 0,064 a 10 000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo <0,05 pg/ml
Conjugado FAM™
Método de detección PCR en tiempo real Taqman™
Tipo de producto ProQuantum
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) Cuantificación de proteínas citocinas
Para utilizar con (equipo) Instrumentos qPCR
ID de gen (Entrez) 3569
Símbolo de gen BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6
Contenido del kit Tampón de dilución de ensayo
Conjugado de anticuerpos A
Conjugado de anticuerpos B
Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos
Estándar
Mezcla maestra
Ligasa, Antibody-Conjugate A, Antibody-Conjugate B, Antibody-Conjugate Dilution Buffer, Standard, Master Mix, Ligase
Etiqueta o tinte FAM™
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo RUO
Volumen de muestra Suero, 2-5 μl; sobrenadante, 2-5 μl; plasma, 2-5 μl
Requisitos de almacenamiento -20 °C
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 30 min
Tiempo total del ensayo 2 h