Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo de IL-12 p40 humana ProQuantum
Descrizione
La interleucina-12 (IL-12) es una citoquina heterodimérica de 70 kD (p70) compuesta por dos cadenas covalentemente ligadas, glicosiladas, 40 kD (p40) y 35 kD (p35). La IL-12 se produce principalmente a partir de monocitos, macrófagos y células dendríticas en respuesta a los productos bacterianos, tales como lipopolisacáridos (LPS), para patógenos intracelulares o al interactuar con los linfocitos T activados. La IL-12 fue originalmente descubierta por su capacidad para inducir la producción de interferón-gamma, la proliferación celular y la citotoxicidad mediada por células asesinas naturales y linfocitos T. Ahora se ha establecido que la IL-12 también juega un papel clave en el desarrollo de las respuestas Th1, lo que lleva a la producción de IFN-gamma e IL-2. Estas citoquinas pueden a su vez promover respuestas de células T y activación de macrófagos. Las subunidades p40 y p35 por sí solas no tienen bioactividad IL-12, aunque se ha demostrado que el homodímero p40 une el receptor IL-12 y es un antagonista de IL-12 p70. La p40 libre se secreta normalmente en un gran exceso de IL-12 p70 mediante las células que coexpresan las subunidades p35 y p40. Se ha demostrado que la subunidad p40 de la IL-12 tiene una extensa homología de secuencia de aminoácidos en el dominio extracelular del receptor IL-6, mientras que la subunidad p35 muestra cierta homología a IL-6 y G-CSF.
Specifica
Specifica
| Número de acceso | P29460 |
| Intervalo del ensayo | 0.064 – 10000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,05pg/mL |
| Conjugado | FAM™ |
| Método de detección | PCR en tiempo real Taqman™ |
| Tipo de producto | ProQuantum |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de proteínas citocinas |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos qPCR |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.