Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo de IL-12 p40 humana ProQuantum
Descripción
La interleucina-12 (IL-12) es una citoquina heterodimérica de 70 kD (p70) compuesta por dos cadenas covalentemente ligadas, glicosiladas, 40 kD (p40) y 35 kD (p35). La IL-12 se produce principalmente a partir de monocitos, macrófagos y células dendríticas en respuesta a los productos bacterianos, tales como lipopolisacáridos (LPS), para patógenos intracelulares o al interactuar con los linfocitos T activados. La IL-12 fue originalmente descubierta por su capacidad para inducir la producción de interferón-gamma, la proliferación celular y la citotoxicidad mediada por células asesinas naturales y linfocitos T. Ahora se ha establecido que la IL-12 también juega un papel clave en el desarrollo de las respuestas Th1, lo que lleva a la producción de IFN-gamma e IL-2. Estas citoquinas pueden a su vez promover respuestas de células T y activación de macrófagos. Las subunidades p40 y p35 por sí solas no tienen bioactividad IL-12, aunque se ha demostrado que el homodímero p40 une el receptor IL-12 y es un antagonista de IL-12 p70. La p40 libre se secreta normalmente en un gran exceso de IL-12 p70 mediante las células que coexpresan las subunidades p35 y p40. Se ha demostrado que la subunidad p40 de la IL-12 tiene una extensa homología de secuencia de aminoácidos en el dominio extracelular del receptor IL-6, mientras que la subunidad p35 muestra cierta homología a IL-6 y G-CSF.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P29460 |
| Intervalo del ensayo | 0,064 - 10 000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,05pg/mL |
| Conjugado | FAM™ |
| Método de detección | PCR en tiempo real Taqman™ |
| Tipo de producto | ProQuantum |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de proteínas citocinas |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos qPCR |
| Mostrar más |