Learn More
Invitrogen™ Kit de inmunoensayo ProQuantum humano para interferón gamma
Descripción
El IFN gamma (Interferón gamma, interferón tipo II) es un factor de activación de macrófagos e interferón inmune producido principalmente por linfocitos T y células asesinas naturales en respuesta a antígenos, mitógenos, estafilococo enterotoxina B, fitohemaglutinina y otras citoquinas. IFN gamma es una proteína dimérica que consiste en dos subunidades de 146 aminoácidos. El IFN gamma es una glicoproteína que existe, funcionalmente, como homodímero de aproximadamente 45 kDa. En SDS-PAGE, IFN gamma aparece como una combinación de bandas de 25,20 y 15,5 kDa menores como resultado de la glicosilación diferencial. La actividad biológica del homodímero IFN gamma es muy específica de la especie. El IFN gamma humano no muestra reactividad cruzada con el ratón. La función IFN gamma incluye lo siguiente: actividad antiviral, actividad antiproliferativa tumoral, inducción de MHC clase I y II, activación de macrófagos y secreción de inmunoglobulina mejorada por linfocitos B. El IFN gamma está involucrado en la regulación de citocinas y también actúa sinérgicamente con otras citocinas. La activación de IFN gamma se realiza mediante la unión de los receptores IFN gamma I y II, y la activación de la vía JAK-STAT. IFN gamma no muestra ninguna homología con IFN alfa o IFN beta, pero el IFN gamma humano muestra una homología de secuencia aproximadamente del 40 % con IFN gamma de ratón. El IFN gamma aumenta por IL2, FGF básico y EGF, mientras que disminuye por la vitamina D3 o DMN. Las mutaciones del gen IFN gamma están asociadas con la anemia aplásica.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | P01579 |
| Intervalo del ensayo | 0.0128 – 5000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | <0,01pg/mL |
| Conjugado | FAM™ |
| Método de detección | PCR en tiempo real Taqman™ |
| Tipo de producto | ProQuantum |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Especies diana | Humano |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de proteínas citocinas |
| Para utilizar con (equipo) | Instrumentos qPCR |
| Mostrar más |