Learn More
Invitrogen™ Vectores pPICZα A, B y C Pichia
Descripción
Includes
Se suministran 20 μg de pPICZ A, B y C liofilizados
- Las proteínas recombinantes se expresan como fusiones a un péptido N-terminal que codifica la señal de secreción del factor Saccharomyces cerevisiae
- Los vectores pPICαcontienen el promotor AOX1
- Los tres marcos de lectura (versiones A, B, C) se proporcionan para facilitar la clonación dentro del marco con el péptido C-terminal
- Señal de secreción del factor α para dirigir la expresión secretada de la proteína recombinante
- Gen de resistencia a la zeocina para la selección tanto en E. coli como en Pichia
- Péptido C-terminal que contiene etiqueta de epítopo c-myc y polihistidina (6XHis) para la detección y purificación de proteínas de fusión recombinantes
Sistemas de expresión de Pichia pastoris, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, expresión de levadura
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | AOX1 |
| Tipo de producto | Vector de expresión de Pichia |
| Contenido y almacenamiento | Se suministran 20 μg de cada uno de los pPICZ A, B y C liofilizados (Conservar a -20C) |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Zeocin™ (Zeor) |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo c-Myc |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 20μg |
| Vector | pPIC |