Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit
Código de producto. 10114582
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. 10114582
Marca: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11736059
Includes
100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X SYBR Green Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM); 300μL 20X Bovine Serum Albumin (1mg/mL)
Combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de un solo paso.
El kit de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso proporciona detección sensible y específica con sondas y cebadores fluorogénicos, mientras que el kit de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green de un paso ofrece la facilidad y comodidad de la detección SYBR™ Green I
  • El kit combina las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de un solo paso
  • El kit para qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step ofrece la facilidad y la comodidad de detección SYBR™ Green I
  • RT SuperScript™ III para síntesis de ADNc a mayor temperatura para un mayor éxito con estructura secundaria de ARN difícil
  • Polimerasa de ADN Platinum™Taq con tecnología de inicio en caliente para mejorar la especificidad
  • Cebadores fluorogénicos LUX™ o sondas fluorogénicas con marcador doble para un rendimiento de detección superior
  • Colorante SYBR™ Green I para detección fácil y cómoda
  • Rendimiento validado en varias plataformas de instrumentos en tiempo real, incluidos sistemas basados en rotores
  • Almacenar todos los componentes a -20 °C (-80 °C para almacenamiento a largo plazo)
  • El tinte de referencia ROX debe almacenarse protegido de la luz
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 500 μl de mezcla SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq
• 12,5 ml de mezcla de reacción verde 2X SYBR™
• 2 × 1 ml de sulfato de magnesio (50 mM)
•500 μl de colorante de referencia ROX (25 μM)
• 1,3 ml de albúmina de suero bovino 20X (1 mg/ml)
Almacenar todos los componentes a -20 °C (-80 °C para almacenamiento a largo plazo). El tinte de referencia ROX debe almacenarse protegido de la luz.
Método de detección SYBR
Método de PCR RT-qPCR de 1 paso
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ
Línea de productos Platinum, SYBR, SuperScript
Tipo de producto Kit de un solo paso de qRT-PCR
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 500 reacciones
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ARN