Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qPCR Kit w/ROX
Descripción
Los kits One-Step qRT-PCR con ROX combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de alto rendimiento de un solo paso. La transcriptasa inversa SuperScript™ III registra mayores producciones de ADNc de longitud completa para una representación más amplia de los genes. La ADN polimerasa Platinum™ Taq se activa más rápido y de forma más completa que otras enzimas de inicio rápido para proporcionar una amplificación más sensible. Colorante de referencia ROX premezclado a concentración óptima para instrumentos ABI.
- Proporciona un sistema de qRT-PCR muy eficaz y rentable con detección SYBR Green I.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | SYBR |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT |
| Línea de productos | Platinum, SYBR, SuperScript |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
| Cantidad | 100 reactions |
| Mostrar más |