Learn More
Platinum™, SYBR™ GreenER™ SYBR GreenER™ qPCR SuperMix Universal
Código de producto. 10543533
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
2000 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10543533 2000 reacciones cada uno
10553533 100 reacciones 100 reacciones
10432153 500 reacciones 500 reacciones
3 options
Código de producto. 10543533
Marca: Platinum™, SYBR™ GreenER™ 1176202K
Includes
2X SYBR GreenER qPCR SuperMix and a separate tube of ROX reference dye
Incorpore la última tecnología de alto rendimiento para proporcionar los datos de expresión génica más fiables en una variedad de plataformas, tales como ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™, etc.
SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMixes Universal incorporate the latest high-performance technology to provide the most reliable gene expression data on a variety of platforms, including ABI 7500, Corbett Rotor-Gene™, MJ Chromo4™ and Opticon™, and Stratagene instruments. The SYBR™ GreenER™ system is specially formulated to offer the best sensitivity, specificity, and reproducibility with. A novel dsDNA-binding dye exhibits a brighter signal for increased sensitivity and less PCR inhibition than original SYBR™ Green I, while using the same instrument filters and settings. An optimized buffer system improves sensitivity and provides excellent long-term stability. Uracil DNA glycosylase reduces carryover contamination in qPCR.
Eight cDNA targets and eight genomic DNA targets were amplified from 1ng of cDNA and 6pg of gDNA, respectively, on the ABI PRISM™ 7900HT Sequence Detection System using the SYBR™ GreenER™ qPCR SuperMix for ABI PRISM™ instruments. For all 16 targets, detection was positive in the presence of template but negative for all no-template controls.
  • Los kits de SuperMix para qPCR SYBR™ GreenER™ incluyen un nuevo colorante de unión al ADNbc que genera una señal más brillante y una inhibición de la PCR significativamente menor, para lograr un mejor rendimiento de la qPCR en un amplio rango dinámico
Especificidad uniforme y detección con un bajo número de copias:
  • El sistema de reactivos de qPCR SYBR™ GreenER™ minimiza la formación de productos no específicos, incluidos los dímeros de cebado, para una mayor precisión en una amplia gama de objetivos
  • La fiabilidad del sistema de reactivos de qPCR SYBR™ GreenER™ también se traduce en una mayor sensibilidad.
  • Con el SuperMix para qPCR SYBR™ GreenER™ puede detectar sistemáticamente menos de 10 copias de un objetivo en ADN genómico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento El SuperMix para qPCR universal SYBR™ GreenER™ contiene:
SuperMix para qPCR SYBR™
2X GreenER™ qPCR SuperMix y un tubo aparte de colorante de referencia ROX. Tras la recepción, almacenar a +4 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, MJ Chromo4, MJ Opticon
Línea de productos Platinum, SYBR GreenER
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 2,000 reactions
Suficiente para 2000 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 2000 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc