Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX
Código de producto. p-4927008
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11548656 100 reacciones 100 reacciones
11558656 500 reacciones 500 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11548656 Proveedor Platinum™, SYBR™ N.º de proveedor 11744100
Includes
2X SuperMix with SYBR Green I and ROX Reference Dyes, and 50mM MgCl2
Mezclas de reacción listas para usar para la amplificación en tiempo real de ADNc, ADN genómico o ADN plasmídico de alta especificidad.
La ADN polimerasa Platinum™ Taq se activa más rápido y de forma más completa que otras enzimas de inicio rápido para proporcionar una amplificación más sensible. La glicosilasa de uracilo-ADN (UDG) evita la contaminación cruzada junto con dUTP (incluida) para mejorar la especificidad. El colorante de referencia ROX se incluye en la mezcla para máxima comodidad. El colorante de referencia ROX está premezclado a una concentración óptima para los instrumentos ABI.
Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG con ROX proporciona un sistema sensible y rentable para la detección de PCR en tiempo real con el colorante SYBR™ Green I.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT
Línea de productos Platinum, SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 100 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 100 reacciones
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
Compatibilidad ABI PRISM™ 7000, ABI PRISM™ 7700, ABI PRISM™ 7900HT, ABI PRISM™ 7900HT Fast, ABI 7300 Real-Time PCR System, ABI GeneAmp™ 5700
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc