Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX
Código de producto. 11558656
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
11558656 500 reacciones 500 reacciones
11548656 100 reacciones 100 reacciones
2 options
Código de producto. 11558656
Marca: Platinum™, SYBR™ 11744500
Includes
2X SuperMix with SYBR Green I and ROX Reference Dyes, and 50mM MgCl2
Mezclas de reacción listas para usar para la amplificación en tiempo real de ADNc, ADN genómico o ADN plasmídico de alta especificidad.
La ADN polimerasa Platinum™ Taq se activa más rápido y de forma más completa que otras enzimas de inicio rápido para proporcionar una amplificación más sensible. La glicosilasa de uracilo-ADN (UDG) evita la contaminación cruzada junto con dUTP (incluida) para mejorar la especificidad. El colorante de referencia ROX se incluye en la mezcla para máxima comodidad. El colorante de referencia ROX está premezclado a una concentración óptima para los instrumentos ABI.
Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG con ROX proporciona un sistema sensible y rentable para la detección de PCR en tiempo real con el colorante SYBR™ Green I.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 2X
Contenido y almacenamiento Contiene 2X Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG con ROX (12,5 ml) y 50 mM de cloruro de magnesio (2 × 1 ml).
Contiene reactivos suficientes para 500 reacciones de 50 μl cada una.Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección SYBR
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT
Línea de productos Platinum, SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 500 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 500 reacciones de 50 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
N.º de reacciones 500 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 12,5 mL