Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG w/ROX
Descripción
Includes
2X SuperMix with SYBR Green I and ROX Reference Dyes, and 50mM MgCl2
La ADN polimerasa Platinum™ Taq se activa más rápido y de forma más completa que otras enzimas de inicio rápido para proporcionar una amplificación más sensible. La glicosilasa de uracilo-ADN (UDG) evita la contaminación cruzada junto con dUTP (incluida) para mejorar la especificidad. El colorante de referencia ROX se incluye en la mezcla para máxima comodidad. El colorante de referencia ROX está premezclado a una concentración óptima para los instrumentos ABI.
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Método de detección | SYBR |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT |
| Línea de productos | Platinum, SYBR |
| Tipo de producto | Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR |
| Mostrar más |