Learn More
Platinum™, SYBR™ Platinum™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG
Código de producto. 10623863
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
500 reacciones
cada uno
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
10623863 100 reacciones cada uno
10633863 500 reacciones 500 reacciones
2 options
Código de producto. 10623863
Marca: Platinum™, SYBR™ 11733038
Edge
Includes
Platinum SYBR Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1.25mL), 50mM Magnesium Chloride (1mL), ROX Reference Dye (100μL), 20X BSA (300μL)
Proporciona un sistema útil y sensible para la detección de PCR en tiempo real con el tinte SYBR™ Green I.
El formato de SuperMix combina reactivos de amplificación y de detección en una mezcla preparada para una configuración sencilla y para garantizar resultados reproducibles.
  • ADN polimerasa Platinum™ Taq para amplificación sensible desde tan solo 10 copias de objetivo
  • Enzima dUTP y UDG 100 % para un control superior de la contaminación cruzada, que ahorra tiempo reduciendo el número de experimentos fallidos
  • Tubos separados de tinte ROX de referencia y BSA para facilitar la optimización en placas de 96 pocillos e instrumentos de tubos capilares de vidrio
  • Colorante SYBR™ Green I para una detección sencilla y fácil de producto en tiempo real
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Platino™ SYBR™ Green qPCR SuperMix-UDG (2 × 1,25 ml)
• 50 mM cloruro de magnesio (1 ml)
• colorante de referencia ROX (100 µl)
• 20X BSA (300 µl)
Se proporcionan reactivos suficientes para 100 reacciones de 50 µl cada una. Almacenar todos los componentes a -20 °C.
Método de detección SYBR
Formato Tubo
GC-Rich PCR Performance Alto
Método de PCR qPCR
Polimerasa ADN polimerasa Taq
Velocidad de reacción Estándar
Para utilizar con (equipo) Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7500, sistema 7700, sistema 7900HT, GeneAmp 5700, StepOne™, StepOnePlus™, sistema ViiA™ 7, Cepheid SmartCycler, BioRad iCycler iQ
Línea de productos Platinum, SYBR
Tipo de producto Mezcla maestra de PCR en tiempo real SYBR
Cantidad 100 reactions
Condiciones de envío Hielo seco
Suficiente para 100 reacciones de 50 μl cada una
Para utilizar con (aplicación) Expresión génica
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de muestra ADN (genómico), ADNc
Volumen 2 x 1,25 mL