Learn More
SuperScript™, Platinum™ SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR Kit w/ROX
Descripción
Includes
SuperScript™ III/Platinum™ Taq Mix, mezcla de reacción 2X con ROX y 1 ml de sulfato de magnesio (50mm). Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Los kits One-Step qRT-PCR con ROX combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de alto rendimiento de un solo paso. Los kits One-Step qRT-PCR con ROX incluyen transcriptasa inversa SuperScript™ III, que produce mayores rendimientos de ADNc de longitud completa para una representación más amplia de los genes, ADN polimerasa Platinum™ Taq, que se activa más rápido y más completamente que otras enzimas de inicio en caliente para ofrecer una amplificación más sensible, y colorante de referencia ROX premezclado a una concentración óptima para instrumentos ABI.
- El kit SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR proporciona un sistema qRT-PCR altamente eficiente y rentable con detección SYBR Green I.
- El kit SuperScript™ III Platinum™ One-Step qRT-PCR proporciona detección sensible y específica para su uso con cebadores fluorogénicos LUX™ o sondas con doble etiqueta (p. ej TaqMan™)
Información de órdenes
Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 100 μl de mezcla SuperScript™ III/Platinum™ Taq • 2 × 1,25 ml de mezcla de reacción 2X con ROX • 1 ml de sulfato de magnesio (50 mM) Almacenar los componentes en la oscuridad a -20 °C. |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Método de PCR | RT-qPCR de 1 paso |
| Polimerasa | ADN polimerasa Taq Platinum |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT |
| Línea de productos | Platinum, SuperScript |
| Tipo de producto | Kit de qRT-PCR de un solo paso con Rox |
| Cantidad | 100 reactions |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |