Learn More
Invitrogen™ CellsDirect™ One-Step qRT-PCR Kit with ROX, for ABI 7000, 7300, 7700, and 7900(HT) instruments
Descripción
El kit CellsDirect One-Step qRT-PCR proporciona resultados de qPCR en tiempo real altamente sensibles y específicos directamente a partir de células, sin necesidad de realizar un paso de purificación de ARN.
Agilice su flujo de trabajo: en la RT-PCR cuantitativa en tiempo real (qRT-PCR) tradicional, primero se aísla el ARN de las células en un procedimiento que requiere mucho tiempo y que puede llevar a la pérdida de material. Mediante el kit CellsDirect One-Step qRT-PCR, se lisan las células y se añade el lisado completo directamente a una reacción de qRT-PCR de un solo paso con un manejo y una pérdida de muestra mínimos.
Ideal para su aplicación qRT-PCR: la tecnología CellsDirect está validada para estudios de expresión génica que involucran muestras limitadas, y es adecuada para la validación de reservas de ARNi. Los kits de qRT-PCR de un paso CellsDirect son especialmente valiosos para aplicaciones de alto rendimiento, puesto que eliminan los costosos y lentos pasos de purificación de ARN. El kit CellsDirect One-Step qRT-PCR también se puede utilizar para detectar objetivos de ADN genómico.
Los kits CellsDirect One-Step qRT-PCR pueden utilizarse junto con sondas de hidrólisis (por ejemplo, TaqMan™) o primers fluorogénicos LUX™.
- Eficacia: Ofrece un importante ahorro de tiempo y costes para un mayor rendimiento.
- Comodidad: La mezcla de enzimas incluye transcriptasa inversa SuperScript™ III y ADN polimerasa Platinum™ Taq.
- Sensibilidad: Al no requerir un paso de aislamiento del ARN independiente, se aumenta la sensibilidad puesto que se minimiza la pérdida de muestras
- Amplio intervalo de detección: Detecta objetivos en muestras de entre una sola célula y 10 000 células.
- Versatilidad: Compatible con una amplia variedad de estirpes celulares y muestras recogidas por LCM (microdisección por captura láser).
- Para uso con instrumentos ABI 7000, 7300, 7700 y 7900(HT)
Este kit incluye una mezcla de reacción 2X que contiene colorante de referencia ROX™. También está disponible un kit equivalente que contiene un tubo separado de colorante de referencia ROX.
Análisis de expresión génica y genotipado, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real, PCR en tiempo real a partir de muestras directamente
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo seco
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2X |
| Contenido y almacenamiento | • 10 ml de tampón de resuspensión • 1 ml de potenciador de lisis • 500 µl de ADNasa I, grado de amplificación (1 U/µl) • 160 µl 10X de tampón de ADNasa I • 400 µl 25 mM de EDTA • 100 µl de mezcla de Taq RT/Platinum™ SuperScript™ III • 2 × 1,25 ml de mezcla de la reacción 2X con ROX™ • 1 ml 50 mM de MgSO4 • 2 ml de agua tratada con DEPC • 10 µl de ARN total HeLa (10 ng/µl) El kit se envía con hielo seco y debe almacenarse a -20 °C |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| Velocidad de reacción | rápida o estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7000, sistema 7300, sistema 7700, sistema 7900HT Fast, sistema 7900HT, Eppendorf™ Mastercycler™ RealPlex, sistemas QuantStudio 3 y 5, sistemas QuantStudio 6 y 7 Pro, sistema QuantStudio 7 Flex, sistema QuantStudio 12k Flex, sistema QuantStudio 6 Flex |
| Línea de productos | CellsDirect, Platinum, SuperScript |
| Cantidad | 100 reacciones |
| Para utilizar con (aplicación) | RT-PCR |
| N.º de reacciones | 100 reacciones |
| Tipo de muestra | Células |