Learn More
Invitrogen™ PCR cuantitativa Platinum™ SuperMix-UDG
Click to view available options
N.º de reacciones:
100 reacciones
500 reacciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
500 reacciones
Descripción
Includes
2X concentration [40mM Tris-HCl (pH 8.4), 100mM KCl, 6mM MgCl2 , 400μM dATP, 400μM dCTP, 400μM dGTP, 800μM dUTP, 40 units/mL UDG, 60 units/ml Platinum™ Taq DNA Polymerase, stabilizers], vial of 50mM MgCl2
- Alta sensibilidad y especificidad
- Permite conjunto de reacción a temperatura ambiente
- Fácil de usar: solo hay que añadir plantillas y cebadores o sondas fluorogénicas para la detección
- Incluye un vial de 50 mm de MgCl2 para alojar distintos sistemas de PCR de cebador/plantilla
- Compatible con la mayoría de los instrumentos en tiempo real
Información de órdenes
Guaranteed stable for 6 months when properly stored. Guaranteed minimum shelf life is 60 days. Shipping Conditions: Dry Ice.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | La PCR cuantitativa Platinum™ SuperMix-UDG se suministra en una concentración 2X [40 mM Tris-HCl (pH 8,4), 100 mM KCl, 6 mM MgCl2 , 400 µM dATP, 400 µM dCTP, 400 µM dGTP, 800 µM dUTP, 40 unidades/ml de UDG, 60 unidades/ml de ADN polimerasa Platinum™ Taq , estabilizadores]. También se suministra un vial de 50 mM MgCl2. Almacenar a -20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacenan correctamente. La vida útil mínima garantizada es de 60 días (fecha de caducidad exacta impresa en el producto y en el certificado de análisis). |
| Método de detección | Sonda de cebado |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Método de PCR | qPCR |
| Velocidad de reacción | Estándar |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ |
| Línea de productos | Platinum |
| Tipo de producto | PCR cuantitativa SuperMix-UDG |
| Cantidad | 100 reactions |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Mostrar más |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.