Learn More
Invitrogen™ pBAD TOPO™ TA Expression Kit
Descripción
Includes
Each pBAD TOPO TA Expression Kit contains two boxes and the LMG194 E. coli stab. The pBAD TOPO TA box contains all of the reagents necessary for PCR (except Taq polymerase), including 200ng of topoisomerase I-activated pBAD-TOPO vector, sterile water, dNTPs, 10X PCR buffer, salt solution, control template and primers, 20% L-arabinose, pBAD primers for sequencing or PCR screening, and an expression control plasmid. The other box contains all of the reagents necessary for transformation, including single-use 50μL aliquots of TOP10 Chemically Competent E. coli, S.O.C. medium, and a supercoiled control plasmid.
- Vector linealizado activado por topoisomerasa I para la clonación de 5 minutos de productos de PCR amplificados con Taq
- Promotor araBAD para una expresión fuertemente regulada en la etiqueta de epítopo E. coli V5 para la detección con anticuerpo anti-V5
- Etiqueta de polihistidina de terminal C (6xHis) para purificación con resina quelante de níquel y detección con un anticuerpo anti-His (terminal C)
- Sitio de escisión de enteroquinasa para la eliminación del péptido líder de terminal N
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Agente inductor | Arabinosa |
| Promotor | araBAD |
| Tipo de producto | Kit de expresión TA |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | Cada kit de expresión pBAD TOPO™ TA contiene dos cajas y el medio E. coli LMG194. La caja pBAD TOPO™ TA contiene todos los reactivos necesarios para PCR (excepto polimerasa Taq), entre los que se incluyen 200 ng de vector pBAD-TOPO™ activado por topoisomerasa I, agua estéril, dNTP, tampón 10X para PCR, solución salina, plantilla de control y cebadores, L-arabinosa al 20%, cebadores pBAD para secuenciación o cribado por PCR y un plásmido de control de expresión. Conservar a -20°C. La caja One Shot™ contiene todos los reactivos necesarios para la transformación, incluidas alícuotas de un solo uso de 50 μl de E. coli One Shot™ TOP10 químicamente competente, medio S.O.C. y un plásmido de control superenrollado. Conservar las células One Shot™ a -80 °C. Conservar el medio E. coli LMG194 entre 2 y 8°C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Cepa bacteriana o de levadura | LMG194, TOP10 |
| Hendidura | Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa) |
| Sistema de expresión | E. coli |
| Mostrar más |