Learn More
Invitrogen™ pBAD/gIII Kit
Descripción
Includes
T20 μg de cada vector pBAD/gIII A, B y C; 20 μg de pBAD/gIII/calmodulina, 1 ml de L-arabinosa al 20 %, y punciones E. coli LMG194 y TOP10.
- Para simplificar la purificación, el vector pBAD/gIII codifica un péptido líder que dirige la proteína recombinante al espacio periplásmico
- Presenta un promotor de araBAD para una expresión completamente regulada
- Señales de inicio de traducción para una expresión de E. coli optimizada
- Péptido líder de la proteína del gen fd III bacteriófaga (gIII) para la expresión secretada
- Etiqueta de polihistidina (6xHis) C-terminal para purificación con resina quelante de níquel
- Epítopo de c-myc C-terminal para detección y análisis con un anticuerpo anti-myc
- Se proporciona un conjunto de tres vectores (A, B y C): cada uno tiene la etiqueta C-terminal en un marco de lectura diferente en relación con el sitio de clonación múltiple para simplificar la clonación de genes dentro de un marco
Expresión bacteriana, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Agente inductor | Arabinosa |
| Promotor | araBAD |
| Tipo de producto | Vector de expresión bacteriana |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | El kit pBAD/gIII incluye 20 μg de cada vector pBAD/gIII A, B, & C; 20 μg de pBAD/gIII/calmodulin, 1 ml de medios L-arabinosa al 20%, E. coli TOP10 y LMG194. Conservar los medios a una temperatura entre 2 y 8 °C. Conservar todos los demás componentes a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta de epítopo c-Myc |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 1 kit |
| Mostrar más |