Learn More
Invitrogen™ Gradilla de separación magnética MagnaRack™
Descripción
- MagnaRack consta de estación base magnética y gradilla de tubos extraíble
- La gradilla de tubos encaja en la estación base magnética en dos posiciones diferentes, asociando la fila de 12 imanes de neodinio con una sola fila de 12 tubos para un procesamiento de muestras sencillo “en el imán” y “fuera del imán”.
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ADN, purificación de ADN genómico, ADNg de células y tejidos animales, ADNg de sangre (escala media, 100 μl-1 ml)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Para utilizar con (equipo) | Separador magnético MagnaRack™ |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | MagnaRack |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Gradilla de separación magnética |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.