Learn More
Invitrogen™ Lysis Buffer (R2 )
Código de producto. 10267022
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. 10267022
Marca: Invitrogen™ 12057022
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
1L bottle
Component in the PureLink 96 Plasmid Purification System
  • Lysis Buffer (R2) offers unique approach to high throughput plasmid DNA isolation in the PureLink 96 Plasmid Purification System
Automated Nucleic Acid Purification, Automated Plasmid DNA Purification, DNA & RNA Purification & Analysis, DNA Extraction, Miniprep, Plasmid DNA Purification
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tampón Tampón de lisis
Cantidad 1 L