Learn More
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Código de producto. p-4924040
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
4 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
4 ml
Código de producto. 10104432
Marca: Invitrogen™ 18292037
Includes
Contains one vial (1mL) of Lipofectin Transfection Reagent.
Reactivo ideal para la transfección de células endoteliales
  • Para transfectar ADN, ARN y oligonucleótidos en células de mamíferos, y ADN en protoplastos de plantas
  • También se ha demostrado que el reactivo Lipofectin funciona bien, en combinación con el reactivo PLUS™, para la transfección de células HeLa
  • El reactivo de transfección Lipofectin es una formulación de liposoma 1:1 (p/p) de lípidos catiónicos N-[1-(2,3-dioleyloxy)propil]-n,n,n-cloruro de trimetilamonio (DOTMA) y dioleoyl fophotidilletanolamina (DOPE) en agua filtrada por membrana
  • Libre de material de origen animal
Desarrollo y descubrimiento de fármacos, genotipado y análisis de expresión génica, PCR y PCR en tiempo real, ensayos de descubrimiento de fármacos basados en PCR, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real (qPCR), identificación y validación de dianas y secuencias líder
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Cada unidad contiene uno o varios viales (1 ml) de reactivo. Almacenar a +4°C. Se garantiza la estabilidad del reactivo de transfección Lipofectin™ durante 6 meses si se almacena correctamente.
Tipo de célula Líneas de células establecidas, células primarias, células difíciles de transfeccionar
Formato Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces
Tipo de muestra ADN plasmídico
Transfection Technique Transfección basada en lípidos
Para utilizar con (aplicación) Transfección
Incluye Cuatro viales (1 ml cada uno) de reactivo de transfección Lipofectin
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Línea de productos Lipofectin
Tipo de producto Reactivos para transfección
Cantidad 4 mL
Compatible con suero No
Condiciones de envío Hielo húmedo