Learn More
Invitrogen™ Lipofectin™ Transfection Reagent
Descripción
Includes
Contains one vial (1mL) of Lipofectin Transfection Reagent.
- Para transfectar ADN, ARN y oligonucleótidos en células de mamíferos, y ADN en protoplastos de plantas
- También se ha demostrado que el reactivo Lipofectin funciona bien, en combinación con el reactivo PLUS™, para la transfección de células HeLa
- El reactivo de transfección Lipofectin es una formulación de liposoma 1:1 (p/p) de lípidos catiónicos N-[1-(2,3-dioleyloxy)propil]-n,n,n-cloruro de trimetilamonio (DOTMA) y dioleoyl fophotidilletanolamina (DOPE) en agua filtrada por membrana
- Libre de material de origen animal
Desarrollo y descubrimiento de fármacos, genotipado y análisis de expresión génica, PCR y PCR en tiempo real, ensayos de descubrimiento de fármacos basados en PCR, PCR en tiempo real (qPCR), perfilado de expresión génica basado en PCR en tiempo real (qPCR), identificación y validación de dianas y secuencias líder
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene un vial (1 ml) de reactivo de transfección Lipofectin™. Almacenar a 4°C. No la congele. |
| Tipo de célula | Líneas de células establecidas, células primarias, células difíciles de transfeccionar |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Incluye | Un vial (1 ml) de reactivo de transfección Lipofectin |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | Lipofectin |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Mostrar más |