Learn More
Invitrogen™ Reactivo para transfección Lipofectamine™
Click to view available options
Cantidad:
0,3 ml
1 mL
4 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
cada uno
paquete de 4
Descripción
Includes
Contains one vial of 1mL.
El reactivo de transfección Lipofectamine es un reactivo libre de material de origen animal para su uso con muchas líneas de células.
- Un reactivo de uso probado en aplicaciones de alto rendimiento
- Para establecer líneas de células estables
- Funciona bien con el reactivo PLUS™ para obtener una mayor expresión de proteínas
- Tecnología probada
- Una alternativa económica para el ADN plasmídico
PCR, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR)
Información de órdenes
Condición de envío:Hielo húmedo
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene 4 viales (1 ml cada uno) de reactivo de transfección Lipofectamine™. Almacenar de 2–8 °C. No la congele. |
| Tipo de célula | Líneas de células establecidas, células primarias, células difíciles de transfeccionar |
| Formato | Placa de 6 pocillos, placa de 12 pocillos, placa de 24 pocillos, placa de 48 pocillos, placa de 96 pocillos, matraces |
| Tipo de muestra | ADN plasmídico |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | Lipofectamine |
| Tipo de producto | Reactivos para transfección |
| Cantidad | 4 mL |
| Mostrar más |