Learn More
Invitrogen™ Agar LB, polvo (agar Lennox L)
Formulación por litro: 10 g de peptona 140 SELECT, 5 g de extracto de levadura SELECT, 5 g de cloruro de sodio, 12 g de agar SELECT
126.00€ - 506.00€
Especificaciones
Especie | Escherichia coli |
---|---|
Formato | Bottle |
Tipo de medios | LB |
Método de preparación | Autoclave |
Tipo de producto | Medios de cultivo deshidratados |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11518916
|
Invitrogen™
22700025 |
500 g |
126.00€
500 g |
Fecha estimada de envío: 28-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11528916
|
Invitrogen™
22700041 |
2,5 kg |
506.00€
2.50 Kg |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Clonación, transformación
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
Especificaciones
Escherichia coli | |
LB | |
Medios de cultivo deshidratados |
Bottle | |
Autoclave | |
E. coli |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.