Learn More
Invitrogen™ iPrep™ PureLink™ gDNA Blood Kit
Descripción
Includes
El kit de sangre de ADNg iPrep™ PureLink™ contiene suficiente material para realizar 52 purificaciones. Contiene: Un kit de cartucho de sangre de ADNg iPrep™ PureLink™, 2 x 52 tubos de elución y muestras iPrep™, una bolsa de puntas y soportes para puntas iPrep™ (52 puntas y soportes)
El ADN genómico se extrae de las muestras de sangre utilizando los instrumentos de purificación SILANE MyOne™ Dynabeads™ e iPrep™ durante 30 minutos sin necesidad de centrifugación. El ADN genómico purificado es adecuado para su uso en aplicaciones posteriores, incluida la PCR.
Uso del kit de sangre de ADNg iPrep™ PureLink™
Con una relación A260/A280 de 1,8, el ADN resultante es altamente puro, ideal para su uso en ensayos multiplex sensibles o para el almacenamiento a largo plazo. Este kit está optimizado para aislar ADN altamente puro de 150 μl a 350 μl de sangre fresca o congelada en menos de 30 minutos. Es muy tolerante con anticoagulantes como el citrato y el EDTA, y produce ADN de alto peso molecular. La producción es altamente reproducible y no hay contaminación cruzada entre las muestras. Además, el kit también puede usarse con células cultivadas. La tabla resume el rendimiento del kit de sangre de ADNg iPrep™ PureLink™. El kit de sangre de ADNg iPrep™ PureLink™ viene con todos los reactivos (suministrados en cartuchos precargados), tubos y puntas necesarias para aislar el ADN de las muestras de sangre. Todo lo que debe hacer es añadir los cartuchos, las puntas y los tubos de muestra al instrumento, seleccionar su volumen de elución preferido, y volver 30 minutos más tarde para recoger su ADNg puro en tubos de elución individuales con tapón de rosca.
- Obtenga altas producciones de ADNg de hasta 350 μl de sangre
- Aísle el ADNg altamente puro con unas relaciones A260/A280 y A260/A230
- Experimente un rendimiento superior en aplicaciones sensibles posteriores
- Purifique el ADNg de alta calidad a partir de sangre completa fresca o congelada
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit de sangre de ADNg iPrep™ PureLink™ contiene suficiente material para realizar 52 purificaciones Contiene: • Un kit de cartucho de sangre de ADNg iPrep™ PureLink™ • 2 × 52 tubos de elución y muestras iPrep™ • Una bolsa de puntas y soportes para puntas iPrep™ (52 puntas y soportes) Almacenar a temperatura ambiente. No congele el kit de cartuchos. |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Sangre |
| Tipo de producto final | ADN genómico |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR, Southern Blotting, secuenciación |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Incluye | Un kit de cartucho de sangre de ADNg iPrep™ PureLink™, 2 x 52 tubos de elución y muestras iPrep™, una bolsa de puntas y soportes para puntas iPrep™ (52 puntas y soportes) |
| N.º de reacciones | 52 |
| Escala preparativa | Muestras de sangre de 100 µl a 1 ml (tamaño medio) |
| Línea de productos | PureLink, iPrep |
| Mostrar más |