Learn More
Invitrogen™ InsectSelect™ Glow Kit with Sf9 Cells
Descripción
Includes
El kit InsectSelect Glow incluye 20 μg de cada uno de pIZT/V5-His y pIZT/V5-His/CAT superenrollados y liofilizados, 2 μg de cada uno de los primers de secuenciación directa e inversa OpIE2 liofilizados, 1 g de Zeocin, reactivo Cellfectin, células Sf9 y 1 l de medios para insectos GIBCO Grace. El kit de vectores pIZT/V5-His contiene únicamente los vectores de expresión y los primers según lo descrito.
- El vector pIZT/V5-His presenta el promotor OpIE2 de la expresión constitutiva
- El gen de resistencia al Zeocin para la selección rápida de líneas celulares transfectadas de forma estable
- Secuencia de epítopo C-terminal V5 y polihistidina (6xHis) para la detección con anticuerpo anti-V5 y purificación rápida con resina quelante de níquel
- El pIZT/V5-His expresa una fusión de la proteína fluorescente verde y la proteína de resistencia al Zeocin (Zeo-GFP): La proteína de fusión Zeo-GFP permite la selección rápida de líneas celulares transfectadas con Zeocin y confiere un fenotipo fluorescente que simplifica la identificación de células transfectadas
Expresión de proteínas constitutivas en células de insectos, producción de proteínas de alto nivel en células de insecto, expresión de insectos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Promotor | OplE2 |
| Tipo de producto | Kit de brillo de células Sf9 |
| Contenido y almacenamiento | El kit InsectSelect™ Glow incluye 20 µg de cada uno de pIZT/V5-His y pIZT/V5-His/CAT superenrollados y liofilizados, 2 µg de cada uno de los primers de secuenciación directa e inversa OpIE2 liofilizados, 1 g de Zeocin™, reactivo Cellfectin™, células Sf9 y 1 l de medios para insectos GIBCO™ Grace. El kit de vectores pIZT/V5-His contiene únicamente los vectores de expresión y los primers según lo descrito anteriormente. Almacenar las células de insectos congeladas en nitrógeno líquido. Almacenar el medio y el reactivo Cellfectin™ en +4 °C. Almacenar el resto de reactivos a -20 °C. Se garantiza la estabilidad de todos los reactivos durante 6 meses si se almacenan correctamente. |
| Posición de la etiqueta de la proteína (a su gen) | C-terminal |
| Etiqueta de proteína | Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo V5 |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 1 kit |
| Vector | pIZ |
| Línea de productos | InsectSelect |