Learn More
Invitrogen™ E. coli DNA Ligase
Descripción
Includes
Tampón de reacción 10X [188 mm de Tris-HCl (pH 8,3), 906 mm de KCl, 46 mm de MgCl2, 37,5 mm de DTT, 1,5 mm de λ-NAD, 100 mm de (NH4 )2 SO4 ]
Los ácidos nucleicos de una sola cadena no son sustratos para esta enzima.
- Fuente: Purificado a partir de E. coli 594 (Su-) con λ lisógeno gt4lop-11 lig+ S7
- Pruebas de rendimiento y calidad: Endodesoxirribonucleasa y ensayos de exodesoxirribonucleasa 3' y 5'; ligadura de eficacia probada
- Definición de la unidad: Una unidad es la cantidad de enzima necesaria para administrar una ligadura del 50 % del ADN λ digerido de Hind III en 30 min. a 16 °C en un volumen final de 20 µl que contiene una concentración de extremo 5' de 0,12 'm (300 µg/ml)
- Condiciones de reacción de la unidad: 18,8 mm de Tris-HCl (pH 8,3), 90,6mm de KCl, 4,6 mm de MgCl2 , 3,8 mm de DTT, 0,15 mm λ-NAD, 10 mm de (NH4 )2 SO4 en 20 µl durante 1 h a 16 °C
Síntesis de la segunda cadena del ADNc; Ligasa de ADN T4 alternativa cuando no se requiere ligadura de extremo romo; Clonación, Clonación de la enzima de restricción
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | La ADN ligasa E. coli se suministra con un vial de 10X tampón de reacción [188 mM de Tris-HCl (pH 8,3), 906 mM de KCl, 46 mM MgCl2, 37,5 mM de DTT, 1,5 mM de λ-NAD, 100 mM de (NH4 )2 SO4]. Almacenar a -20 °C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Enzima | Ligasa |
| Tampón compatible | Tampón de reacción 10X |
| Cantidad | 100 U |
| Tipo de producto | ADN ligasa |