Learn More
Invitrogen™ GTP
Descripción
ATP, CTP, GTP, UTP (nucleósido 5´'-trifosfatos) y la mezcla de NTP de 10 mM son adecuados para su uso en reacciones de transcripción in vitro con polimerasas de ARN SP6, T3 y T7 para la producción de sondas de ARN o transcripciones de ARN para su traducción a extractos de traducción in vitro. Estos nucleótidos se suministran como soluciones prácticas, listas para su uso, a una concentración de 10 mM en 1 mM Tris-HCl (pH 7.5).
Productos relacionados
• 10 mM ATP (Cat. No. 18330019)
• 10 mM CTP (18331017)
• 10 mM UTP (18333013)
• Mezcla 10 mM NTP (18109017)
Información de órdenes
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 10 mM GTP en Tris-HCl (250 μL) Conservar de –5 a –30°C. |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Concentración | 10 mM |
| Etiqueta o tinte | Sin marcar |
| Cantidad | 500 μl |
| Para utilizar con (aplicación) | Transcripción in vitro |
| Formulario | Líquido |