Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pDEST™14 Vector
Descripción
Includes
Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Requires
Clon de entrada Gateway, mezcla de enzimas Gateway LR Clonase™ y tampón de reacción.
- Los vectores de destino tienen sitios attR para la recombinación con cualquier fragmento flanqueado por attL, independientemente de si se trata de un clon de entrada o de un clon UltimateRF.
Expresión bacteriana, clonación, clonación Gateway, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Inducible |
| Promotor | T7 |
| Tipo de producto | Vector de expresión |
| Agente de selección (eucariótico) | Ninguno |
| Contenido y almacenamiento | Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados. |
| Resistencia bacteriana a los antibióticos | Ampicilina (AMPR) |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 6 μg |
| Vector | pDEST, vectores Gateway T7 |
| Mostrar más |