Learn More
Invitrogen™ PCR Cloning System with Gateway™ Technology with pDONR™221 & OmniMAX™2 Competent Cells
Descripción
Includes
Mezcla enzimática Gateway BP Clonase II y tampón de reacción, vector Gateway pDONR221 o pDONR/Zeo, primers de secuenciación M13, solución de PEG/mg2+, proteinasa K, control positivo de pEXP7-tet y células competentes OmniMAX2.
- Diseñado para crear clon de entrada después de PCR con primers personalizados modificados con attB
- Con el clon de entrada, recombine el gen de interés en una variedad de vectores de expresión adaptados para su uso en la tecnología Gateway
- El producto PCR se clona de forma direccional con eficacias típicas de >99 %
- Versatilidad para utilizar cualquier enzima de amplificación
- Clonación sin necesidad de endonucleasas de restricción o ligasa
- Selección de clones de entrada con kanamicina o Zeocin™
- Además, los vectores pDONR221 y pDONR/Zeo tienen origen de pUC para una alta producción de plásmidos y sitios de secuenciación M13 universales para facilitar su uso
Clonación, clonación Gateway
Especificaciones
Especificaciones
| Método de clonación | Gateway™ |
| Contenido y almacenamiento | El kit de clonación PCR con tecnología Gateway™ incluye mezcla enzimática Gateway™ BP Clonase II™ y reactivos, vectores vector Gateway™ pDONR™221 o pDONR™/Zeo, primers de secuenciación M13, solución PEG/Mg2+, proteinasa K, control positivo pEXP7-tet y células competentes células competentes One Shot™ OmniMAX™2. Almacene las células competentes y la mezcla enzimática a -80 °C. Almacene todos los demás componentes a - 20 °C. |
| N.º de reacciones | 20 reactions |
| Línea de productos | One Shot |
| Tipo de producto | Sistema de clonación de PCR |
| Cantidad | 20 reacciones |
| Vector | pDONR |