Learn More
Invitrogen™ Gateway™ pcDNA™-DEST53 Vector
Click to view available options
Cantidad:
6 μg
Tamaño de la unidad:
6 microgramos
Descripción
Includes
Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados.
Requires
Clon de entrada Gateway, mezcla de enzimas Gateway LR Clonase™ y tampón de reacción.
- Los vectores de destino tienen sitios attR para la recombinación con cualquier fragmento flanqueado por attL, independientemente de si se trata de un clon de entrada o de un clon UltimateRF.
Clonación, expresión constitutiva, clonación Gateway, expresión de mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Vector de expresión de destino del sistema Gateway |
| Gen marcador | GFP (ciclo 3) |
| Agente de selección (eucariótico) | Geneticin™ (G-418) |
| Contenido y almacenamiento | Todos los vectores de destino se suministran liofilizados y superenrollados. |
| Etiqueta de proteína | GFP (ciclo 3) |
| Método de clonación | Gateway |
| Cantidad | 6 μg |
| Mostrar más |