Learn More
Invitrogen™ FreeStyle™ MAX CHO Expression System
Descripción
El reactivo MAX Freestyle es un nuevo reactivo basado en lípidos catiónicos diseñado para transfectar células Freestyle con alta eficiencia. El sistema de expresión MAX FreeStyle combina los medios GIBCO™ FreeStyle, el reactivo MAX FreeStyle y las células CHO-S FreeStyle o 293 FreeStyle. El único equipo necesario para utilizar el sistema MAX FreeStyle es una incubadora de CO2 y un agitador de plataforma con matraces en agitación o un cultivo giratorio.
- Un protocolo rápido y sencillo para la transfección transitoria de células CHO y 293 en cultivos en suspensión
- Proteínas funcionales (cantidades de hasta miligramos) con todas las modificaciones postranslacionales producidas en una semana
- Simplificación de la purificación posterior de proteínas secretadas con el medio Freestyle libre de suero
- Protocolo directo para la ampliación de la producción
- Reemplace la generación de una línea de células estable, que requiere mucho tiempo, con una producción de proteínas funcional a gran escala en una semana
Producción de cultivos celulares y anticuerpos, bioproducción, cultivo celular, expresión de mamíferos, producción de proteínas de mamíferos, transfección de plásmidos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, transfección, producción de proteínas transitorias y cribado de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Línea de células | Células CHO-S FreeStyle™ |
| Clasificación | Sin material de origen animal, sin suero |
| Contenido y almacenamiento | Almacene las células FreeStyle en nitrógeno líquido. Almacene el reactivo Freestyle MAX a 2–8 C. Almacene el medio de expresión de CHO Freestyle, medio de expresión Freestyle 293 y OptiPRO SFM a 2–8°C en la oscuridad. Almacene el PCMV SPORT a -20°C. La estabilidad está garantizada durante 6 meses en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Consulte el manual para obtener información adicional sobre almacenamiento. |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Tipo de cultivo | Cultivos celulares en suspensión |
| Tipo de célula | CHO |
| Transfection Technique | Transfección basada en lípidos |
| Mecanismo de expresión | Expresión basada en células |
| Sistema de expresión | Mamífero |
| Para utilizar con (aplicación) | Expresión de proteínas |
| Mostrar más |