Learn More
Invitrogen™ Flp-In™ Core System
Descripción
Includes
El kit básico Flp-In incluye 20 μg de pFRT/lacZeo, pOG44, pcDNA5/FRT y pcDNA5/FRT/CAT (control de expresión), y 2 μg de cada uno de los primers de secuenciación directa e inversa.
- Para la introducción del sitio diana de recombinación Flp (FRT) en el genoma de línea celular de mamíferos que se elija
- El vector de expresión que contiene el gen de interés se integra en el genoma mediante la recombinación de ADN mediada por Flp recombinasa en el sitio FRT
Expresión constitutiva, expresión en células de mamífero, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, integración dirigida
Especificaciones
Especificaciones
| Sistema constitutivo o inducible | Constitutivo |
| Tipo de entrega | Transfección |
| Promotor | CMV |
| Tipo de producto | Sistema básico Flp-In |
| Agente de selección (eucariótico) | Zeocin™ |
| Contenido y almacenamiento | El kit básico Flp-In™ incluye 20 μg de pFRT⁄/lacZeo, pOG44, pcDNA™5⁄FRT y pcDNA™5⁄FRT⁄CAT (control de expresión), y 2 μg de cada uno de los cebadores de secuenciación directa e inversa. Conservar a -20C. |
| Etiqueta de proteína | Sin etiquetar |
| Método de clonación | Enzimas de restricción/MCS |
| Cantidad | 1 kit |
| Vector | pFRT |
| Mostrar más |