Learn More
Invitrogen™ Flp-In™-3T3 Cell Line
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Se suministran 3 x 106 células congeladas en 1 ml de medio completo al 90 % y 10 % de DMSO.
- Estas células contienen un solo sitio de FRT estable integrado en un locus genómico activo transcripcionalmente
- La integración selectiva del vector de expresión de Flp-In garantiza la expresión de alto nivel del gen de interés
- Se crea mediante la transfección de líneas celulares parentales con pFRT/lacZeo y la selección de clones estables resistentes a Zeocin™
- Las células Flp-In-3T3 tienden a regular a la baja el promotor de CMV
Expresión constitutiva, Expresión en mamíferos, líneas celulares de expresión en mamíferos, expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, integración dirigida
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 3 x 106 células se suministran congeladas en 1 ml de 90 % de medio completo y 10 % de DMSO. Las células deben almacenarse en nitrógeno líquido. Se garantiza la estabilidad de todas las células durante 6 meses si se almacenan adecuadamente. |
| Línea de células | Flp-In™-3T3 |
| Especie | Ratón |
| Etiqueta de proteína | pSec |
| Cantidad | 1 mL |
| Línea de productos | Flp-In |