Learn More
Invitrogen™ E-Gel™ Go! Agarose Gels, 2%
Código de producto. p-4926741
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 geles por paq.
20 geles por paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 20
12393643 10 geles por paq. cada uno
12013589 20 geles por paq. paquete de 20
2 options
Código de producto. 12393643
Marca: Invitrogen™ G441002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para realizar electroforesis en gel de agarosa con solo unas pocas muestras que analizar
  • Los casetes de gel de agarosa prefundidos tienen cada uno cuatro pocillos y se mezclan previamente con una tinción de ácidos nucleicos excitable de luz azul
  • Se pueden almacenar a temperatura ambiente y están listos para su uso sin tampones ni reactivos adicionales
  • Están diseñados específicamente para funcionar con los componentes de E-Gel Go! Sistema
  • Para una comprobación rápida de los PCR de punto final, digestiones de restricción, preparaciones de plásmidos u otras reacciones de biología molecular
  • Utilice una tinción patentada formulada para proporcionar una alta sensibilidad de detección y se puede visualizar con transiluminadores UV tradicionales
  • Cuando se utiliza luz azul, las bandas deben visualizarse a través de un filtro ámbar
  • Bandas nítidas y resultados fiables y repetibles
  • Formato de pocillos con peine simple
  • Volumen de la muestra; 10μl
  • Para fragmentos de ADN bicatenarios linearizados que oscilan entre 1,5 kbp y 100 bp en tamaño, los geles al 2 % ofrecen una excelente resolución y separación
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Compatible Ladders Marcador E-Gel™ Plus Express de 1 kb
Contenido y almacenamiento • Cada paquete contiene 10 casetes de gel de agarosa prefundida E-Gel™ Go! al 2% sellados individualmente.
Almacenar a temperatura ambiente.
Porcentaje del gel 2%
Tipo de gel E-Gel
Tipo de producto Gel de agarosa Go
Volumen de carga de muestras 10 µl
Intervalo de separación De 50 bp a 2 kb
Tipo de tinción SYBR™ Gold
Pocillos 4 pocillo
Cantidad 10 geles por paq.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de sistema E-Gel™ Go!
Diseño del pocillo Peine simple